Documenti fondamentali
473030
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +16.5°, c = 3 in 2 M NaOH
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Br.Br.C1N[C@H]2C[C@@H]1N(C2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C12H16N2.2BrH/c1-2-4-10(5-3-1)8-14-9-11-6-12(14)7-13-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H/t11-,12-;;/m0../s1
SOMPEQIPSQFVMO-AQEKLAMFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)