Key Documents
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid
97%
Sinonimo/i:
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.21
Beilstein:
1764649
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
Densità
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 112.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter