Documenti fondamentali
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Sinonimo/i:
OFPMA
Scegli un formato
25 ML
CHF 288.00
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 288.00
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
contiene
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
88 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)