468428
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
126 °C (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35.56 °C - closed cup