Key Documents
467480
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
485.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)