467278
N-Methyl-o-toluidine
≥95%
Sinonimo/i:
2,N-Dimethylaniline, 2-Methyl-N-methylaniline, N,2-Dimethylaniline, N,2-Dimethylbenzenamine, N,o-Dimethylaniline, N-(2-Methylphenyl)methylamine, N-Methyl-2-methylaniline, N-Methyl-2-methylbenzenamine, N-Methyl-N-(o-tolyl)amine, N-Methyl-o-methylaniline, o,N-Dimethylaniline, Methyl(o-tolyl)amine, NSC 9395
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
P. ebollizione
177-204 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1ccccc1C
InChI
1S/C8H11N/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
GUAWMXYQZKVRCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Palladium-catalyzed coupling reactions
- Palladium-catalyzed amination of bromoindazoles
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?