465798
2-tert-Butyl-4-ethylphenol
99%
Sinonimo/i:
2-tert -Butyl-4-ethylphenol, 4-Ethyl-2-tert -butylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
250 °C (lit.)
Punto di fusione
28-32 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter