Documenti fondamentali
465720
Sigma-Aldrich
1-(Phenoxymethyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(Oc1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H11N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H2
XZWVGFYDCFRPDZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)