Documenti fondamentali
465585
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2Si(Cl)OSi(Cl)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.21
Beilstein:
1741218
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2OSi2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6/h1-4H3
DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane can be used to prepare:
  • A Silicon-based fluorene polymer by reacting with a dibromofluorene derived Grignard reagent.
  • ansa-Metallocene compound i.e, ansa-[TiCl255-(C5H4SiMe2)2O}].
  • Silaanthracenophanes.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and Structures of New Silaanthracenophanes
Lee I, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 33(1), 255-260 (2012)
Carbon-Silicon coupling between fluorenyl Grignard reagents and dichlorosilanes for synthesis of novel copolymers and chemical properties of the copolymers
Kitamura N and Yamamoto T
Applied Organometallic Chemistry, 17(11), 840-842 (2003)
Synthesis and crystal structures of μ-1, 3-bis (η5-tetramethylcyclopentadienyl)-1, 1, 3, 3-tetramethyldisiloxane)[ η2-bis (trimethylsilyl) ethyne] titanium (II) and a doubly tucked-in product of its thermolysis
Horacek M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 658(1-2), 235-241 (2002)