Documenti fondamentali
512990
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
1,3,5,7-Cyclotetra(methylsiloxane), 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane, TMCTS
Scegli un formato
25 ML
CHF 380.00
100 ML
CHF 633.00
CHF 380.00
Disponibilità
Spedizione prevista il09 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 380.00
100 ML
CHF 633.00
About This Item
Formula condensata:
(HSiCH3O)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.51
Beilstein:
1775282
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 380.00
Disponibilità
Spedizione prevista il09 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5%
≥99.999% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
134 °C (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 14 Silicon
Caratteristiche e vantaggi
Precursor for gate dielectrics in thin-film transistors (TFT), and is a component of photochemically formed SiOX monolayers on TiO.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential
Articoli
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes