Documenti fondamentali
465143
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl starch
About This Item
Formula condensata:
(C22H44O17)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 36 to 40 °, c = 1.3% (w/v) in water
Punto di fusione
268 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OCCOC[C@H]2O[C@H](OCCO)[C@H](OCCO)[C@@H](OCCO)[C@@H]2OCCO
InChI
1S/C16H32O11.C6H12O6/c17-1-6-22-11-12-13(23-7-2-18)14(24-8-3-19)15(25-9-4-20)16(27-12)26-10-5-21;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h12-21H,1-11H2;2-11H,1H2/t12-,13-,14+,15-,16+;2-,3-,4+,5-,6+/m11/s1
DNZMDASEFMLYBU-RNBXVSKKSA-N
Applicazioni
Paper coating binder.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)