464953
Isoprene
≥99%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.35 (vs air)
Tensione di vapore
8.82 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
428 °F
contiene
100-150 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
34 °C (lit.)
Punto di fusione
−146 °C (lit.)
Densità
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-65.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-54 °C - closed cup