Documenti
182168
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, trans
pellets, 99+% trans-1,4
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
pellets
Temp. transizione
Tg −68 °C
Tm 60 °C
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C=C
WGK 3