462896
Poly(styrene-co-methyl methacrylate)
average Mw 100,000-150,000, pellets, styrene ~40 mol %
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Indice di fluidità
1.0 g/10 min (200°C, 5.0kg)
PM
average Mw 100,000-150,000
Composizione
styrene, ~40 mol %
Temp. transizione
Tg (DSC) 101 °C (onset)
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8O2/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)5(6)7-3/h2-7H,1H2;1H2,2-3H3
ADFPJHOAARPYLP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.