Key Documents
462241
Sigma-Aldrich
Potassium pentamethylcyclopentadienide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15K
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Punto di fusione
>230 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Starting materials for low and high-valent uranium chemistry
  • Heterometallic ytterbium-alkali-metal boratabenzene complexes
  • Sandwich complexes of di- and trivalent ytterbium
  • Samarium(II) borohydrides
  • Half-sandwich scandium complexes
  • Rare-earth metal complexes
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)