Documenti
461784
Sigma-Aldrich
Benzyl (R)-(+)-2-hydroxy-3-phenylpropionate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(OH)CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
228 °C (lit.)
Punto di fusione
20-30 °C (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15,17H,11-12H2/t15-/m1/s1
XFULYMQQCZRWQB-OAHLLOKOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3