Documenti fondamentali
461466
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)phthalamic acid
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)phthalamic acid, (S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)phthalic acid monoamide
About This Item
Formula condensata:
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.30
Beilstein:
3210897
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −46°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1
VCFKXWGKKDZMPO-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)