Documenti fondamentali
460699
Sigma-Aldrich
DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 1
volume 428 Å3
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetrakis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CH2N(CH2CH2CH2NH2)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Descrizione
aminopropyl surface groups
Livello qualitativo
PM
generation 1
Caratteristiche
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
N° gruppi superficiali
4
Volume
428 Å3
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
Viscosità
0.028 poise(50 °C)(lit.)
Temp. transizione
Tg 107 °C (pH (25 wt. % aqueous solution) 12.)
Solubilità
water and methanol: soluble
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCN(CCCN)CCCCN(CCCN)CCCN
InChI
1S/C16H40N6/c17-7-3-13-21(14-4-8-18)11-1-2-12-22(15-5-9-19)16-6-10-20/h1-20H2
LYBWJVKFJAIODE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Coatings, adhesives, plastic additives, cosmetics, catalysts, conductive films, surfactants, controlled release and medical diagnostics.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Premysl Mikula et al.
Macromolecular bioscience, 18(10), e1800187-e1800187 (2018-08-30)
Poly(ethylene imine)s (PEIs) have been widely studied for biomedical applications, including antimicrobial agents against potential human pathogens. The interactions of branched PEIs (B-PEIs) with environmentally relevant microorganisms whose uncontrolled growth in natural or engineered environments causes health, economic, and technical