Key Documents
458023
Sigma-Aldrich
Isodecyl benzoate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2C10H21
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
161 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
174 - 178 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter