Documenti fondamentali
457191
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-3,3′−dicarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1-c2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(17)18)4-2-6-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
KNVZVRWMLMPTTJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
First examples of ternary lanthanide 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate coordination polymers with zigzag chains structures assembled from lanthanide ions, 2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylate and 1, 10-phenanthroline.
Hu M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(5), 1684-1690 (2007)
Structure of (2, 2'-bipyridine-3, 3'-dicarboxylic acid) dichlorocopper (II) monohydrate.
Goddard R, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 46(1), 33-35 (1990)