456411
Titanium(III) chloride-aluminum chloride
TiCl3:AlCl3 3:1
Sinonimo/i:
Aluminum titanium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Composizione
TiCl3:AlCl3, 3:1
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Stringa SMILE
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/Al.12ClH.3Ti/h;12*1H;;;/q+3;;;;;;;;;;;;;3*+3/p-12
DGFMFXMKCUOBCD-UHFFFAOYSA-B
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?