Documenti fondamentali
456152
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(OH)CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.55
Beilstein:
1700586
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +11.0°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.250 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](CCl)CC#N
InChI
1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m1/s1
LHBPNZDUNCZWFL-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
(-)-Carnitine and (-)-γ-amino-β-hydroxybutyric acid have been prepared using this synthon.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H.C. Kolb et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 133-133 (1993)