Documenti
455393
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
157 °C (lit.)
Densità
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(10)3-6(5)8(11,12)13/h1-3H
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Robert T Jacobs et al.
Future medicinal chemistry, 3(10), 1259-1278 (2011-08-24)
Human African trypanosomiasis, caused by the kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei, affects thousands of people across sub-Saharan Africa, and is fatal if left untreated. Treatment options for this disease, particularly stage 2 disease, which occurs after parasites have infected brain tissue