Documenti fondamentali
416525
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate
average Mn ~492, EO/phenol 3
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct, Bisphenol A-ethylene oxide adduct, Ethoxylated bisphenol A
Scegli un formato
1 L
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 141.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~492
Composizione
EO/phenol, 3
Indice di rifrazione
n20/D 1.542
Densità
1.14 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)