454389
2,2′-Thenil
98%
Sinonimo/i:
Di-2-thienylethanedione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
81-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C(=O)c1cccs1)c2cccs2
InChI
1S/C10H6O2S2/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H
UNWKVSDABPCZMK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3