Documenti fondamentali
630012
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzil
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 97.70
CHF 97.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 97.70
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCOC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 97.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
132-136 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)