Documenti fondamentali
454141
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)phenylphosphine oxide
97%
About This Item
Formula condensata:
(FC6H4)2P(O)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
125-131 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine oxide
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)P(=O)(c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H13F2OP/c19-14-6-10-17(11-7-14)22(21,16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
AAYLOGMTTMROGA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Catalyst for hydroformylation reactions
  • Used for preparation of chlorine-tolerant polymers for desalination
  • Crosslinking agent in preparation of polymer electrolyte membranes for fuel cell applications
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)