Documenti fondamentali
450499
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
99%
Sinonimo/i:
Bisaniline P
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
163-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16H,25-26H2,1-4H3
HESXPOICBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)