449644
Barium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Barium (2+) dichloride, Barium dichloride
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
963 °C (lit.)
Densità
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.