Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
BaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-788-1
MDL number:
eCl@ss:
38050210
Assay:
99.95% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.95% trace metals basis
reaction suitability
core: barium
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
963 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?