Documenti fondamentali
448362
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Beilstein:
82869
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −31.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
258-262 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1NC(=O)CNC1=O
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-4(2)6-7(11)8-3-5(10)9-6/h4,6H,3H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/t6-/m1/s1
IULFBTHVPRNQCG-ZCFIWIBFSA-N
Applicazioni
Chiral auxiliary developed by Professor Schöllkopf for the enantioselective synthesis of α-amino acids.[1][2][3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 157-157 (1995)
Rose, J.E. et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1563-1563 (1992)
Schollkopf, U. et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 20, 798-798 (1981)