Documenti
68259
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, Ethyl trans-3-methyl-4-oxo-2-butenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
1704098
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
P. eboll.
195-202 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
Categorie correlate
Altre note
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)