Key Documents
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroacetamido)-4-thiazoleacetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClN2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)