Key Documents
447781
Sigma-Aldrich
5-(3-Nitrophenyl)-2-furoic acid
95%
Sinonimo/i:
5-(3-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
252-260 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-5-4-9(17-10)7-2-1-3-8(6-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
XWQLGLUTQIKSAJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hyoung Gee Baek et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 91-102 (2008-12-09)
The one-bead one-compound (OBOC) combinatorial library method enables the rapid generation and screening of millions of discrete chemical compounds on beads. Most of the OBOC screening methods require the library compounds to remain tethered to the bead during screening process.