Documenti fondamentali
428558
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid
96%
Sinonimo/i:
5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
255-257 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(4-Nitrophenyl)-2-furoic acid (5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid) is a 5-aryl-2-furoic acid. It is a dantrolene metabolite and its presence in plasma and urine has been determined by HPLC. It was reported to be the only product formed during the reduction of 5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde by modified Cannizzaro reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of a dantrolene metabolite, 5-(p-nitrophenyl)-2-furoic acid, in plasma and urine by high-performance liquid chromatography.
E W Wuis et al.
Journal of chromatography, 526(2), 575-580 (1990-04-06)
Furan derivatives. XXX. preparation of substituted 5-phenyl-2-furfuryl alcohols.
Frimm RAK and Kovac J.
Chemical Papers, 26, 551-556 (1972)