447145
Borane dimethyl sulfide complex solution
5.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
5.0 M in diethyl ether
P. eboll.
~34 °C
Densità
0.789 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- An amine-based polymer for CO2 uptake.
- Amine-modified electrospun ultrafine fibers used to remove methyl orange from water.
- Thexylborane, a key intermediate for the synthesis of polyethylene derived star copolymers and terpolymers.
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-31.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?