445495
Maleamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C4H5NO3/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)/b2-1-
FSQQTNAZHBEJLS-UPHRSURJSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3