Documenti fondamentali
444235
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Hydroxy-γ-butyrolactone
97%, optical purity ee: 96% (GLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]23/D −68°, c = 1.15 in chloroform
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
133 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
FWIBCWKHNZBDLS-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
Used to prepare the polyether antibiotic monensin, functionalized D-ring side chains of vitamin D analogs, and pesticides.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Collum, D.B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 2118-2118 (1980)
Buser, H.P. et al.
Tetrahedron, 47, 5709-5709 (1991)
Hui B Sun et al.
Connective tissue research, 53(2), 180-186 (2011-12-14)
Joint loading is a recently developed loading modality, which can enhance bone formation and accelerate healing of bone fracture. Since mechanical stimulation alters expression of matrix metalloproteinases (MMPs) in chondrocytes, a question addressed herein was, does joint loading alter actions
S.-J. Shiuey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 1040-1040 (1988)