Documenti fondamentali
444212
Sigma-Aldrich
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
Sinonimo/i:
MMP-2 Substrate, Fluorogenic
Scegli un formato
1 MG
CHF 240.00
CHF 240.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 240.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H68N14O15
Peso molecolare:
1093.15
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 240.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Fluorescenza
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 105 M-1s-1; excitation maximum: ~325 nm; emission maximum: ~393 nm).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
MCA-Pro-Leu-Ala-Nva-Dpa-Ala-Arg-NH₂[Dpa = 3-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl; Nva = L-norvaline]
Altre note
Murphy, G., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 6632.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1