Documenti fondamentali
444030
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.32
Beilstein:
5298835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)