474037
Poly(butyl methacrylate-co-methyl methacrylate)
average Mw ~150,000
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
average Mw ~150,000
Viscosità ridotta
50-60 cm3/g(20 °C)(lit.)
Numero di acido
1‑2 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg (DSC) 52 °C (onset)
Solubilità
esters, ketones, glycol ethers and aromatics: soluble
ethanol and water: insoluble
Densità
1.08 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)=C.CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2.C5H8O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
WHLPIOPUASGRQN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.