Documenti fondamentali
8.05792
Sigma-Aldrich
Methacrylamide
for synthesis
Sinonimo/i:
Methacrylamide, 2-Methyl-2-propenamide
Scegli un formato
250 G
CHF 94.30
CHF 94.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 94.30
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
201-202-3
NACRES:
NA.22
CHF 94.30
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.0015 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
1815 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
215 °C/1013 hPa
Punto di fusione
106-112 °C
Solubilità
202 g/L
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2