443611
Ethanol (denatured)
≥99.0%, anhydrous, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Etanolo, anhydrous, denatured
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
contiene
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
≤0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota a piè di pagina
Sostituito da
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articoli
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.