Documenti fondamentali
443050
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCONHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
186 °C (lit.)
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC#N
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMZKPZXYDDZDJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile is an organic building block.
Applicazioni
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile may be used for the preparation of N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoacetamidoxime, by reaction with hydroxylamine hydrochloride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A convenient large scale synthesis of N-Boc-ethylenediamine.
Ravikumar VT.
Synthetic Communications, 24(12), 1767-1772 (1994)
Oxadiazolylindazole sodium channel modulators are neuroprotective toward hippocampal neurones.
Clutterbuck LA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(9), 2694-2707 (2009)