442348
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial isooctyl ester, cumene terminated
average Mn ~2,300 by GPC
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
average Mn ~2,300 by GPC
Composizione
acid groups converted to ester, 50%
Numero di acido
95‑120 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg 66 °C
Solubilità
aqueous base: soluble
ketones and ethers: soluble
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)