Documenti
442259
Sigma-Aldrich
Triisodecyl phosphite
About This Item
Formula condensata:
(C10H21O)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.79
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
166 °C (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCCCCCOP(OCCCCCCCC(C)C)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C30H63O3P/c1-28(2)22-16-10-7-13-19-25-31-34(32-26-20-14-8-11-17-23-29(3)4)33-27-21-15-9-12-18-24-30(5)6/h28-30H,7-27H2,1-6H3
QEDNBHNWMHJNAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Heat stabilizer for polymers
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter