Documenti fondamentali
440329
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Sinonimo/i:
Butyl L-pyroglutamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −13°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
180 °C/6.5 mmHg (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-3-6-13-9(12)7-4-5-8(11)10-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
QBBAJUQOYIURHA-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)