Documenti fondamentali
439940
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3COC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.563 (lit.)
P. ebollizione
155 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-34 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO2/c1-7(12)8-3-2-4-9(5-8)10-6-11/h2-5H,1H3
JASTZOAHAWBRLM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)