Key Documents
439673
Sigma-Aldrich
Scandium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Scandium iodide, Scandium triiodide
About This Item
Formula condensata:
ScI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: scandium
Punto di fusione
920 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Sc](I)I
InChI
1S/3HI.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
HUIHCQPFSRNMNM-UHFFFAOYSA-K
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)