438839
1-(Phenylsulfonyl)pyrrole
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S(=O)(c1ccccc1)n2cccc2
InChI
1S/C10H9NO2S/c12-14(13,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?